Learn More
(R)-Pulegone (>90%), TRC
Código de producto. 30133192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133192 10 g 10 g
17952505 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84014010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-82-7
Fórmula molecular C10 H16 O
Peso molecular (g/mol) 152.23
Sinónimo (+)-(R)-Pulegone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)-, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)- (8CI), (5R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone, (+)-Pulegone, (1R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (1R)-Pulegone, (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-Pulegone, L-Pulegone, NSC 15334, Pulegon, Pulegone, d-Pulegone
Nombre IUPAC (5R)-5-metil-2-propano-2-ilideneciclohexan-1-one
SMILES C[C@@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-(+)-Pulegone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201