Learn More
(R)-(+)-Pulegona 1000 μg/mL en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326741
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326741 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326741 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011031HE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-(+)-Pulegone
CAS 89-82-7
Nombres de analitos o componentes R-(+)-Pulegone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H16 O
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (+)-(R)-Pulegone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethylidene)-, (R)-, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-(+)- (8CI), (5R)-5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone, (+)-Pulegone, (1R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (1R)-Pulegone, (R)-(+)-Pulegone, (R)-(+)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-Pulegone, L-Pulegone, NSC 15334, Pulegon, Pulegone, d-Pulegone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1
Nombre IUPAC (5R)-5-metil-2-propan-2-ilidenociclohexan-1-ona
Solvent or Matrix Hexano
Peso molecular (g/mol) 152.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,1201 g/mol