Learn More
(R)-Prunasin, TRC
Código de producto. 30041053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041053 2.5 mg 2.50 miligramo
30040798 10 mg 10 miligramos
30040543 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8390002.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-18-3
Fórmula molecular C14 H17 N O6
Peso molecular (g/mol) 295.29
Nombre IUPAC (2R)-2-fenil-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]acetonitrilo
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H](C#N)c2ccccc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Prunasin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO6/c15-6-9(8-4-2-1-3-5-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(7-16)21-14/h1-5,9-14,16-19H,7H2/t9-,10+,11+,12-,13+,14+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1056
Porcentaje de pureza >95%