Learn More
(R)-Prunasin Tetraacetato, TRC
Código de producto. 30418277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418277 50 mg
30411380 10 mg
30411215 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418277 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83902550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60981-47-7
Fórmula molecular C22H25NO10
Peso molecular (g/mol) 463.43
Sinónimo (R)-alpha-[(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]benzeneacetonitrile
Nombre IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-[ciano(fenil)metaxi]oxan-2-il]acetato de metil
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C#N)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Prunasin Tetraacetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO10/c1-12(24)28-11-18-19(29-13(2)25)20(30-14(3)26)21(31-15(4)27)22(33-18)32-17(10-23)16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-22H,11H2,1-4H3/t17?,18-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.1478