Learn More
(R)-(+)-Óxido de propileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-Propylene Oxide |
| CAS | 15448-47-2 |
| Fórmula molecular | C3H6O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (+)-(R)-Propylene Oxide, (+)-Methyloxirane, (+)-Propylene Oxide, (2R)-2-Methyloxirane, (2R)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-1,2-Epoxypropane, (R)-2-Methyloxirane, (R)-Methyloxirane, (R)-Propenoxide, (R)-Propylene Oxide, d-Propylene Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | C[C@@H]1CO1 |
| Nombre IUPAC | (R)-2-metiloxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 58.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.04 |