Learn More
Óxido de (R)-(+)-propileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454947 100 g 100 g
11434947 5 g 5 g
11444947 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21884.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 15448-47-2 | C3H6O | 58.08 g/mol
(R)-(+)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used to make the polyurethane plastics. It finds application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de (R)-(+)-propileno se utiliza ampliamente en la fabricación de polioles de poliéter y propilenglicol, que se utiliza para fabricar plásticos de poliuretano. Se emplea como fumigante para la esterilización de alimentos envasados e instrumentos médicos de plástico. Combinado con etanol, se utiliza para generar muestras biológicas para la microscopía electrónica. También se utiliza en aeromodelos y vehículos de superficie como combustible de modelismo.
Solubilidad
Miscible con agua y muchos disolventes orgánicos.
Notas
Muy inflamable. Conservar lejos de fuentes de ignición. La sustancia puede polimerizarse bajo la influencia de bases, ácidos y cloruros metálicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15448-47-2
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00066211
Clave InChI GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo r-+-propylene oxide, r-propylene oxide, 2r-2-methyloxirane, r-2-methyloxirane, r-methyloxirane, +-propylene oxide, r-epoxypropane, +-methyloxirane, r-+-1,2-epoxypropane, r-1,2-epoxypropane
PubChem CID 146261
ChEBI CHEBI:28985
Nombre IUPAC (2R)-2-metiloxirano
SMILES CC1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Propylene oxide
Densidad 0.829
Punto de ebullición 34°C to 35°C
Temperatura de inflamación −37°C (−35°F)
Olor Ether-like
Cantidad 100 g
Número UN UN1280
Beilstein 79764
Índice Merck 14,7856
Información de solubilidad Miscible with water and many organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 99%