Learn More
(R)-Propranolol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30012361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012361 5 g 5 g
18041820 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8317905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13071-11-9
Fórmula molecular C16H22ClNO2
Peso molecular (g/mol) 295.8
Sinónimo (2R)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol Hydrochloride, (+)-1-(Isopropylamino)-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol Hydrochloride, (+)-Anapriline, (+)-Propranolol Hydrochloride, (R)-(+)-Propranolol Hydrochloride, AY 20694, Dexpropranolol Hydrochloride, ICI 47319, d-Anapriline, d-Propranolol Hydrochloride;
Nombre IUPAC (2R)-1-naftalena-1-iloxi-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol; Cloruro
SMILES Cl.C=CCN1C(CCC1)CNC(=O)c2c(OC)cc3c(nnn3)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Propranolol Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1339