Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-(+)-Propranolol hydrochloride
Descripción
Less active enantiomer of the β-adrenoceptor antagonist propranolol .
Racemate, S-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-Propranolol hydrochloride |
| CAS | 13071-11-9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C16H22ClNO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.81 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 295.807 |