Learn More
Cloruro de (R)-propionil carnitina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Propionyl Carnitine-d3 Chloride |
| CAS | 1334532-19-2 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H17 N O4 . Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-','chloride (1:1)','(2R)- (ACI), [(2R)-4-Hydroxy-4-oxo-2-propanoyloxybutyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium chloride, Levocarnitine-d3 propionate hydrochloride, L-Propionylcarnitine-d3, Propionyl-L-carnitine-d3 hydrochloride, Propionyl-L-carnitine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, (2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium chloride, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, (-)-Propionylcarnitine-d3, L-Carnitine-d3 Propionyl Ester, Dromos-d3, ST 261 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CC |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-propanoiloxipropil]-dimetil-(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 256.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1269 |