Learn More
Cloruro de (R)-propionil carnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Propionyl Carnitine chloride |
| CAS | 119793-66-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H20 N O4 . Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-','chloride (1:1)','(2R)- (ACI), 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-','chloride','(2R)- (9CI), 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-','chloride','(R)- (ZCI), Dromos, Levocarnitine propionate hydrochloride, ST 261, (R)-Propionyl carnitine chloride, Propionyl-L-carnitine hydrochloride, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1 |
| SMILES | [Cl-].CCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-propanoiloxipropil]-trimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 253.72 |
| Mostrar más |