Learn More
(R)-α-Propargilglicina, 98 %, 98 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11955371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11955371 500 mg 500 miligramos
11945371 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441225000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23235-03-2 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23235-03-2
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.12
Clave InChI DGYHPLMPMRKMPD-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-propargylglycine, r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-alpha-propargylglycine, unii-2252qef2pl, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-2-propargylglycine, r-2-amino-4-pentynoic acid, d-2-propynylglycine, propargylglycine, d
PubChem CID 6992713
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-aminopent-4-inoico
SMILES C#CCC(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-α-Propargylglycine
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >180°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Rotación específica 31.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-alpha-Propargylglycine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.