Learn More
(R)-(-)-prolinol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327566 1 g 1 g
15498929 5 g 5 g
15408939 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11109.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68832-13-3
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00064321
Clave InChI HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724541
ChEBI CHEBI:84258
Nombre IUPAC [(2R)-pirrolidina-2-il]metanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Prolinol
Índice de refracción 1.4849
Densidad 1.025
Punto de ebullición 74°C to 76°C (2mmHg)
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Rotación óptica −31° (c=1 in Toluene)
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 1523669
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza ≥98%