Learn More
(R)-pregabalina, Mikromol™
Descripción
(R)-pregabalina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Pregabalin |
| CAS | 148553-51-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (R)-Pregabalin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Pregabalin Imp. B (EP), Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3R)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (R)-, (R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-Pregabalin, PD 144550, ent-Pregabalin, Pregabalin Related Compound A, Pregabalin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H](CN)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R)-3-(aminometil)-5-metilhexanoico |
| Mostrar más |