Learn More
(R)-Praziquantel, TRC
Código de producto. 30417015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30417015 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30417015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7021001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (R)-Praziquantel
CAS 57452-98-9
Fórmula molecular C19H24N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (11bR)-2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (R)-2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (-)-Praziquantel, (R)-(-)-Praziquantel, l-Praziquantel
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1
SMILES O=C(C1=CC=C(OCCN2CCCCC2)C=C1)C3=C(C4=CC=C(O[C@@H]5O[C@H](C(O[Li])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C=C4)SC6=C3C=CC(O)=C6
Nombre IUPAC (11bR)-2-(ciclohexanocarbonil)-3,6,7,11b-tetrahidro-1H-pirazino[2,1-a]isoquinolin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 312.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1838
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.