Learn More
Diclorhidrato de (R)-pramipexol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Pramipexole-Dihydrochloride |
| CAS | 104632-27-1 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N3 S . 2 Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6R)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine dihydrochloride, (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine dihydrochloride, (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-6-(propylamino)-benzothiazole-2-amine dihydrochloride, Dexpramipexole dihydrochloride, KNS 760704, SND 919CL2X, Pramipexole Imp. D (EP) as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-4-10(12)5-3-7-8(6-10)14-9(11)13-7;;/h2-6,12H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t10-;;/m1../s1 |
| SMILES | NC1=NC(CC[C@](N)(CCC)C2)=C2S1.[H]Cl.[H]Cl |
| Nombre IUPAC | (6R)-6-N-propil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 284.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.0677 |