Learn More
(R)-Pramipexol-d3 Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30418165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418165 10 mg -
30416356 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30418165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70074710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1432230-09-5
Fórmula molecular C10H16D3Cl2N3S
Peso molecular (g/mol) 287.27
Sinónimo (R)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-(propyl-d3)-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride, R-(+)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride, Dexpramipexole-d3 Dihydrochloride
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@H](NCCC([2H])([2H])[2H])CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m1/s1/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.0865