Learn More
Ácido (R)-piperidina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Piperidine-3-carboxylic Acid |
| CAS | 25137-00-2 |
| Fórmula molecular | C6H11NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Piperidinecarboxylic acid','(3R)-, 3-Piperidinecarboxylic acid','(R)-, Nipecotic acid','(R)-(-)- (8CI), (3R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (-)-Nipecotic acid, (3R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-Nipecotic acid, (R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (R)-Nipecotic acid, L-(-)-Nipecotic acid, L-Nipecotic acid, R-(-)-Nipecotic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCCNC1 |
| Nombre IUPAC | ácido (3R)-piperidin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 129.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.079 |