Learn More
Ácido (R)-piperidina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30419078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419078 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30419078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP482408100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Piperidine-3-carboxylic Acid
CAS 25137-00-2
Fórmula molecular C6H11NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Piperidinecarboxylic acid','(3R)-, 3-Piperidinecarboxylic acid','(R)-, Nipecotic acid','(R)-(-)- (8CI), (3R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (-)-Nipecotic acid, (3R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-Nipecotic acid, (R)-3-Piperidinecarboxylic acid, (R)-Nipecotic acid, L-(-)-Nipecotic acid, L-Nipecotic acid, R-(-)-Nipecotic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCCNC1
Nombre IUPAC ácido (3R)-piperidin-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 129.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079