Learn More
Diclorhidrato de ácido (R)-(+)-piperazina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421450 1 g 1 g
11431450 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11421450 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26898.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126330-90-3
Fórmula molecular C5H12Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 203.063
Número MDL MFCD03840829
Clave InChI WNSDZBQLMGKPQS-RZFWHQLPSA-N
Sinónimo r-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, r-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, r-+-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, 2r-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, r-piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, 2-r-piperazine carboxylic acid 2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, 2r, 2r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, ksc496a5h
PubChem CID 12680090
Nombre IUPAC ácido (2R)-piperazina-2-carboxílico; diclorhidrato
SMILES C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Punto de fusión ∼265°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.07
Porcentaje de pureza 98%