Learn More
(R)-Pinocembrin, TRC
Código de producto. 30428348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428348 50 mg
30413171 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP46850550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206660-42-6
Fórmula molecular C15H12O4
Peso molecular (g/mol) 256.25
Sinónimo (2R)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (R)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (-)-Pinocembrin, (-)-Pinocoembrin
Nombre IUPAC (2R)-5,7-dihidroxi-2-fenil-2,3-dihidrocromo-4-uno
SMILES C1=CC=C(C=C1)[C@H]2CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Pinocembrin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0736