Learn More
Invitrogen™ R-Phycoerythrin, Biotin-XX Conjugate
Descripción
El conjugado R-ficoeritrina biotina-XX consiste en la fitobiliproteína excepcionalmente brillante, R-PE conjugado con biotina-XX, donde la biotina está bien separada del punto de unión por un espaciador de 14 átomos.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 4 mg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Cantidad | 0,5 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8°C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Líquido |
| Familia de proteínas | Otras proteínas |
| Tipo de producto | Conjugado de biotina (R-PE) |