Learn More
Invitrogen™ R-Phycoerythrin
Código de producto. 10493632
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10493632 0,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10493632
Marca: Invitrogen™ P801
R-ficoeritrina
Los bioconjugados de la ficobiliproteína, incluidos los anticuerpos y otros conjugados de proteínas, se pueden crear a partir de la ficobiliproteína R-ficoeritrina, que es excepcionalmente brillante, gracias al kit de entrecruzado proteína-proteína (P6305).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 4 mg/mL
Cantidad 0,5 mL
Tipo de producto R-ficoeritrina
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8°C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo