Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride
Descripción
α1-adrenoceptor agonist; pKi values are 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride |
| CAS | 61-76-7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C9H14ClNO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.67 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 203.67 |