Learn More
Clorhidrato de (R)-fenilefrina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Phenylephrine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1217858-50-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9H11D3ClNO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (αR)-3-Hydroxy-α-[(methyl-d3)aminomethyl]benzenemethanol Hydrochloride, m-Methylaminoethanolphenol-d3 Hydrochloride, Metaoxedrin-d3 Hydrochloride, (R)-Phenylephrine-(methyl-d3) Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1/i1D3; |
| SMILES | OC1=CC=CC([C@@H](O)CNC([2H])([2H])[2H])=C1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 206.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0901 |
| Mostrar más |