Learn More
(R)-(-)-fenilefrina-2,4,6-d3 HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylephrine-D3 (phenol-2,4,6-D3) Hydrochloride |
| CAS | 1276197-50-2 |
| Fórmula molecular | C9 D3 H10 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | 3-[(1 R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]phenol-2,4,6-d3 hydrochloride, (αR)-3-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzene-2,4,6-d3-methanol hydrochloride, (1 R)-1-(3-Hydroxyphenyl-2,4,6-d3)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethane hydrochloride, (-)-Phenylephrine-d3 hydrochloride, (1 R)-1-(3-Hydroxyphenyl-2,4,6-d3)-2-(N-methylamino)ethanol hydrochloride, N-[(2 R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl-2,4,6-d3)ethyl]-N-methylamine hydrochloride, N-[(2 R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl-2,4,6-d3)ethyl]-N-methylamine hydrochloride, N-[(2 R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl-2,4,6-d3)ethyl]-N-methylamine hydrochloride, N-[(2 R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl-2,4,6-d3)ethyl]-N-methylamine hydrochloride, N-[(2 R)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl-2,4,6-d3)ethyl]-N-methylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12 H,6H2,1H3;1 H/t9-;/m0./s1/i3D,4 D,5 D; |
| SMILES | Cl.[2 H]c1cc([2 H])c([C@@H](O)CNC)c([2 H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trideuterio-3-[(1 R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 206.6844 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0901 g/mol |
| Mostrar más |