Learn More
Sulfato de (R)-penbutolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Penbutolol Sulfate |
| CAS | 38363-42-7 |
| Fórmula molecular | C36H58N2O4 (H2SO4) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2R)-1-(2-Cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-propanol Sulfate (2:1), (R)-1-(2-Cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-propanol Sulfate (2:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H29NO2.H2O4S/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;1-5(2,3)4/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)/t15-;/m1./s1 |
| SMILES | CC(C)(C)NC[C@@H](O)COc1ccccc1C2CCCC2.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-1-(terc-butilamino)-3-(2-ciclopentilfenoxi)propan-2-ol;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 582.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.1872 |