Learn More
Tuttnauer Software R.PCR
Código de producto. 17879528 Tienda Tuttnauer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Software
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
17879528 Software cada uno
1 options
Código de producto. 17879528 Proveedor Tuttnauer N.º de proveedor ADD2220461
Software para PC para generar informes que incluye: gráfico de los datos del ciclo, datos numéricos del ciclo, copia de las impresiones del ciclo, tabla de todos los valores medidos, tabla de todos los parámetros y opción de guardar todos los informes en formato de archivo PDF.
  • Software para PC para generar informes que incluye: gráfico de los datos del ciclo, datos numéricos del ciclo, copia de las impresiones del ciclo, tabla de todos los valores medidos, tabla de todos los parámetros y opción de guardar todos los informes en formato de archivo PDF.
El software permite 2 modos de funcionamiento:
  • Modo en línea:
    • Se puede acceder a hasta 8 autoclaves utilizando una PC dentro de la organización mediante una conexión Ethernet.
    • Estos autoclaves pueden ser monitoreados remotamente cada uno al mismo tiempo mostrando todos los informes y gráficos.
    • Los archivos históricos se descargan automáticamente del autoclave.
  • Modo sin conexión:
    • Los datos se transfieren desde el autoclave mediante un estándar USB dispositivo de memoria.
    • Estos datos se pueden visualizar luego con el software generador de informes en una PC.
Spécification
Tipo de producto Software
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.