Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 685 for Creatinine
Código de producto. 30001880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
30001880 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 30001880 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor QC69
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / paquete de 1
    Ahorro 11.55€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with catalog number KGE005
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Analitos detectables Creatinine
Indicaciones Control
Cantidad 1 unidad
Fuente Multi-species