Learn More
(R)-(+)-Pantoprazol Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30411048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411048 10 mg
30416176 50 mg
30428145 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP18299010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160098-11-3
Fórmula molecular C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Peso molecular (g/mol) 405.35
Sinónimo 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[(R)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[(R)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), (R)-(+)-Pantoprazole sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 5-(difluorometoxi)-2-[(R)-(3,4-dimetoxipiridina-2-il)metilsulfinil]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccnc(C[S@@](=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Pantoprazole sodium salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1/t26-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.0571