Learn More
Ácido (R)-Pantoico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 17979644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17979644 100 mg 100 miligramos
17928024 250 mg 250 miligramos
17929654 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17979644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP181505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60979-68-2
Peso molecular (g/mol) 170.14
Sinónimo Butanoic acid, 2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-, sodium salt (1:1), (2R)-, Butanoic acid, 2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-, monosodium salt, (R)- (9CI), (R)-Pantoic acid sodium salt, D-Pantoic acid sodium salt, Sodium (R)-pantoate, Sodium D-pantoate, Sodium (2R)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-butanoate, Dexpanthenol Impurity 1 Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; (2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoato
SMILES [Na+].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium D-Pantoate
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 H11 O4 . Na
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0555
Porcentaje de pureza >95%