Learn More
(R)-cloruro de oxibutinina, TRC
Código de producto. 30423985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423985 10 mg 10 miligramos
30424651 50 mg -
30415916 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86851010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1207344-05-5
Fórmula molecular C22 H31 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 393.95
Sinónimo Benzeneacetic acid, α-cyclohexyl-α-hydroxy-, 4-(diethylamino)-2-butyn-1-yl ester, hydrochloride (1:1), (αR)- (ACI), 4-(Diethylamino)-2-butyn-1-yl (αR)-α-cyclohexyl-α-hydroxybenzeneacetate hydrochloride (1:1) (ACI), (R)-Oxybutynin hydrochloride, 4-(Diethylamino)-2-butynyl (αR)-α-phenylcyclohexaneglycolate hydrochloride, Aroxybutynin hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(dietilamino)but-2-ynil (2R)-2-ciclohexil-2-hidroxi-2-fenilacetato; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)[C@@](O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Oxybutynin Chloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H/t22-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.2071