Learn More
(R)-Oxiracetam, MedChemExpress
Código de producto. 16449867
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449867 5 mg 5 miligramos
16447366 100 mg 100 miligramos
16437398 10 mg 10 miligramos
16423427 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16449867 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17554
MedChemExpress (R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.
(R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Oxiracetam
CAS 68252-28-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H10N2O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo (R)-(+)-Oxiracetam
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (316.14 mM)
SMILES O=C(N)CN1C(C[C@@H](O)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 158.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.16
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation