Learn More
(R)-Ostarine, TRC
Código de producto. 30008196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008196 50 mg 50 miligramos
30009546 25 mg 25 miligramos
30009068 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO70350550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132656-73-5
Fórmula molecular C19 H14 F3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 389.33
Sinónimo Propanamide, 3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-, (2R)- (ACI), (2R)-3-(4-Cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide (ACI), (R)-N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-cyanophenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (R)-Enobosarm, (R)-Ostarine
Nombre IUPAC (2R)-3-(4-cianofenoxi)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-2-hidroxi-2-metilpropanamida
SMILES C[C@@](O)(COc1ccc(cc1)C#N)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Ostarine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14F3N3O3/c1-18(27,11-28-15-6-2-12(9-23)3-7-15)17(26)25-14-5-4-13(10-24)16(8-14)19(20,21)22/h2-8,27H,11H2,1H3,(H,25,26)/t18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.0987
Porcentaje de pureza >95%