Learn More
(R)-Omeprazol Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30007969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007969 1 mg 1 miligramo
30006725 2.5 mg 2.50 miligramo
30006962 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007969 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO6350101MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 161796-77-6
Fórmula molecular C17 H18 N3 O3 S . Na
Peso molecular (g/mol) 367.4
Sinónimo 6-Methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt, (R)-, (R)-Omeprazole sodium
Nombre IUPAC sodio; 5-metaxi-2-[(R)-(4-metoxi-3,5-dimetilpiridina-2-il)metilsulfinil]benzimidazol-1-ide
SMILES [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Omeprazole sodium salt
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t24-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0967