Learn More
(R)-O-desmetil naproxeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-O-Desmethyl Naproxen |
| CAS | 123050-98-6 |
| Fórmula molecular | C13 H12 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Naphthaleneacetic acid, 6-hydroxy-α-methyl-, (αR)- (9CI, ACI), (αR)-6-Hydroxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid (ACI), 2-Naphthaleneacetic acid, 6-hydroxy-α-methyl-, (R)- (ZCI), (2R)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen-O-desmethyl, (R)-O-Demethylnaproxen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](C(=O)O)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(6-hidroxinaftalen-2-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0786 |