Learn More
Ácido (R)-(-)-O-acetilmandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15452978 1 g 1 g
15462978 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452978 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56492.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51019-43-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Los isómeros (R) y (S) son agentes derivados quirales para la determinación de la pureza enantiomérica de los ácidos carboxílicos, alcoholes y aminas αdeuterados por resonancia magnética nuclear (NMR).
Solubilidad
Soluble en metanol.(Casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco.Incompatible con agentes oxidantes.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51019-43-3
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00004249
Clave InChI OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, r---alpha-acetoxyphenylacetic acid, --o-acetyl-d-mandelic acid, r---o-acetylmandelic acid, r-alpha-acetoxyphenylacetic acid, 2r-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-acetyloxy-, alphar, r-acetyloxy phenyl acetic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid, r---a-acetylmandelic acid
PubChem CID 2733814
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-acetiloxi-2-fenilacético
SMILES CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
Punto de fusión 97°C to 99°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2694110
Información de solubilidad Soluble in methanol. (almost transparency)
Rotación óptica −153° (c=2 in Acetone)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl mandelic acid