Learn More
(R)-Nornicotina, TRC
Código de producto. 30418101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418101 1 g
30412264 500 mg
30414089 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN7570051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7076-23-5
Fórmula molecular C9H12N2
Peso molecular (g/mol) 148.2
Sinónimo 3-(2R)-2-pyrrolidinylpyridine, (+)-1'-demethylnicotine, (R)-3-(2-pyrrolidinyl)pyridine, (+)-1'-Demethylnicotine, (+)-2-(3'-Pyridyl)pyrrolidine, (+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine, (R)-(+)-Nornicotine
Nombre IUPAC 3-[(2R)-pirrolidina-2-il]piridina
SMILES C1CN[C@H](C1)c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Nornicotine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7,9,11H,2,4,6H2/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1