Learn More
(R)-(-)-Hidrocloruro de norlaudanosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-Norlaudanosine Hydrochloride |
| CAS | 54417-53-7 |
| Fórmula molecular | C20H26ClNO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (R)-1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, D)-(-)-Norlaudanosine Hydrochloride, (R)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, D-(-)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H/t16-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(C[C@H]2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[(3,4-dimetoxifenil)metil]-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 379.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.155 |