Learn More
(R)-norfluoxetina ftalimida, TRC
Código de producto. 30427108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427108 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30427108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN6811405MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Norfluoxetine Phthalimide
CAS 878663-12-8
Fórmula molecular C24H18F3NO3
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-1-(Phthalimido)-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane
Fórmula InChI InChI=1S/C24H18F3NO3/c25-24(26,27)17-10-12-18(13-11-17)31-21(16-6-2-1-3-7-16)14-15-28-22(29)19-8-4-5-9-20(19)23(28)30/h1-13,21H,14-15H2/t21-/m1/s1
SMILES FC(F)(F)c1ccc(O[C@H](CCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4)cc1
Nombre IUPAC 2-[(3R)-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenoxi]propil]isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 425.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.1239