Learn More
(R)-Norfluoxetina-d5 Ftalimida(Fenil-d5), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Norfluoxetine-d5 Phthalimide(Phenyl-d5) |
| CAS | 1346617-46-6 |
| Fórmula molecular | C24H13D5F3NO3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d5, (R)-1-(Phthalimido)-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H18F3NO3/c25-24(26,27)17-10-12-18(13-11-17)31-21(16-6-2-1-3-7-16)14-15-28-22(29)19-8-4-5-9-20(19)23(28)30/h1-13,21H,14-15H2/t21-/m1/s1/i1D,2D,3D,6D,7D |
| Nombre IUPAC | (R)-2-(3-(fenil-d5)-3-(4-(trifluorometil)fenoxi)propil)isoindolina-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 430.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.16 |