Learn More
R-(+)-Nicotina, TRC
Código de producto. 30133806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133806 50 mg 50 miligramos
30133567 25 mg 25 miligramos
17907669 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN41243050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25162-00-9
Fórmula molecular C10 H14 N2
Peso molecular (g/mol) 162.23
Sinónimo 3-[(2R)-1-Methyl-2-pyrrolidinyl]pyridine, 2'βH-Nicotine, (R)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (+)-(R)-Nicotine, (+)-Nicotine, (R)-(+)-Nicotine, (R)-3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridine, (R)-Nicotine, D-(+)-Nicotine, D-Nicotine, Pseudonicotine, d-Nicotine
Nombre IUPAC 3-[(2R)-1-metilpirrolidina-2-il]piridina
SMILES CN1CCC[C@@H]1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Nicotine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.1157