Learn More
(R)-Naringenin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Naringenin |
| CAS | 17654-19-2 |
| Fórmula molecular | C15H12O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2R)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (+)-(2R)-Naringenin, (+)-Naringenin, (2R)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one, (2R)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, (2R)-Naringenin, (R)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2/t13-/m1/s1 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)[C@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0685 |