Learn More
(R)-Naproxeno Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30473345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30473345 1 mg
30481806 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3775151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112828-15-6
Fórmula molecular C20 H22 O9
Peso molecular (g/mol) 406.38
Sinónimo (R)-Naproxen Acyl-Ss-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(2R)-2-(6-metaxinaftalena-2-il)propanoil]oxixoxano-2-carboxílico ácido
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Naproxen Acyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H22O9/c1-9(10-3-4-12-8-13(27-2)6-5-11(12)7-10)19(26)29-20-16(23)14(21)15(22)17(28-20)18(24)25/h3-9,14-17,20-23H,1-2H3,(H,24,25)/t9-,14+,15+,16-,17+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1264