Learn More
(R)-N'-Nitrosonornicotina, TRC
Código de producto. 30466753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30466753 50 mg
30474659 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN53503050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61601-78-3
Fórmula molecular C9H11N3O
Peso molecular (g/mol) 177.2
Sinónimo 3-[(2R)-1-Nitroso-2-pyrrolidinyl]pyridine, (R)-3-(1-Nitroso-2-pyrrolidinyl)pyridine
SMILES [H][C@]1(C2=CC=CN=C2)CCCN1N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N'-Nitrosonornicotine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0902