Learn More
(R)-N-nitroso anabasina, ~ 98 % ee, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-Nitroso Anabasine |
| CAS | 1795786-06-9 |
| Fórmula molecular | C10H13N3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-[(2R)-1-Nitroso-2-piperidinyl]pyridine, (R)-3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m1/s1 |
| SMILES | O=NN1[C@@H](C2=CC=CN=C2)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 3-[(2R)-1-nitrosopiperidin-2-il]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.1059 |