Learn More
(R)-(-)-N-Neopentil-1-fenil-2-(1-piperidinil)etilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
La (R)-(-)-N-Neopentil-1-fenil-2-(1-piperidinil)etilamina es un intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine |
| Punto de fusión | 36°C to 40°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN3259 |
| Beilstein | 6957993 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Rotación óptica | −90° (c=1 in Methanol) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.45 |
| Porcentaje de pureza | 97% |