Learn More
(R)-N-(Naftalen-2-ilmetil)-2-(9-(piridin-2-il)-6-oxaspiro[4.5]decan-9-il)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-(Naphthalen-2-ylmethyl)-2-(9-(pyridin-2-yl)-6-oxaspiro[4.5]decan-9-yl)ethanamine |
| CAS | 1401030-95-2 |
| Fórmula molecular | C27H32N2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H32N2O/c1-2-8-24-19-22(10-11-23(24)7-1)20-28-17-14-26(25-9-3-6-16-29-25)15-18-30-27(21-26)12-4-5-13-27/h1-3,6-11,16,19,28H,4-5,12-15,17-18,20-21H2/t26-/m1/s1 |
| SMILES | C(C[C@]1(CCOC2(CCCC2)C1)c3ccccn3)NCc4ccc5ccccc5c4 |
| Nombre IUPAC | N-(naftalen-2-ilmetil)-2-[(9R)-9-piridin-2-il-6-oxaspiro[4.5]decan-9-il]etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 400.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.2515 |