Learn More
(R)-(-)-N,N-Dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365505 100 mg 100 miligramos
11345505 500 mg 500 miligramos
11355505 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11365505 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19685.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine acts as a ligand used in the enantioselective vinylation of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-(-)-N,N-dimetil-1-[(S)-2-(difenilfosfino)ferrocenil]etilamina actúa como un ligando utilizado en la vinilación enantioselectiva de aldehídos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55700-44-2
Fórmula molecular C26H28FeNP
Peso molecular (g/mol) 441.34
Número MDL MFCD00075286
Clave InChI RCAFPSZHKFOLEE-KVEBOLLKNA-N
Nombre IUPAC (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 100 mg
Rotación óptica −355° (c=0.6 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.34
Porcentaje de pureza 97%