Learn More
(R)-(+)-N,N-Dimetil-1-ferroceniletilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355495 250 mg 250 miligramos
11345495 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11355495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19679.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31886-58-5
Fórmula molecular C14H19FeN
Peso molecular (g/mol) 257.16
Número MDL MFCD00066273
Nombre IUPAC (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Densidad 1.222
Punto de ebullición 120°C to 121°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.589
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +13° (c=1 in Ethanol, 5H)
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.16
Porcentaje de pureza 97%