Learn More
(R)-N-Octábase Formil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-N-Formyl Octabase |
| CAS | 51773-23-0 |
| Fórmula molecular | C18H23NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (R)-3,4,5,6,7,8-Hexahydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2(1H)-isoquinolinecarboxaldehyde; |
| SMILES | COc1ccc(C[C@H]2N(CCC3=C2CCCC3)C=O)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 285.38 |